Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 745,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-787-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-Normetanephrine hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
NCC(C1=CC(OC)=C(C=C1)O)O.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
InChI key
VKFPRGQZWKTEON-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Norepinephrine metabolite.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 12 mg/mL (clear solution) | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow |
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?