Przejdź do
N6760
Nutrient Mixture F-12 Ham
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Ham’s F-12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
943,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Developed for growth of primary rat hepatocytes and rat prostate epithelial cells. Also used in a clonal toxicity assay using CHO cells.
Preparation Note
Formulated to contain 10.6 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 1.176 g/L sodium bicarbonate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6636N8641N3520
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
components
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
components
phenol red: 0.00125 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
sodium pyruvate: 0.22 g/L
glucose: 1.802 g/L
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
components
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.22 g/L
HEPES: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nutrient Mixture F-12 Ham
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)