Przejdź do
N6523
Anti-Nephronophthisis (NPH) (pic) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 90 kDa
species reactivity
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL, western blot: 2-10 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
SMILES string
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(O)=O)c34
InChI key
VGLIYJAMHMSYBY-NOZJJQNGSA-N
Gene Information
mouse ... Nphp1(53885)
General description
Nephronophthisis 1 homolog (Nph) is highly expressed in mouse testis.
Immunogen
GST fusion protein corresponding to amino acids 612-691 of mouse NPH.
Biochem/physiol Actions
Studies have shown that male mice with a mutant nephronophthisis 1 homolog (Nph) protein turn out to be infertile.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0357SAB4200797SAB1306182
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
IgG fraction of antiserum
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse (predicted), bovine
species reactivity
chicken, rat, canine, human, monkey, mouse, bovine
species reactivity
primate, mouse, rat, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)