Przejdź do zawartości
N6394
cis-10-Nonadecenoic acid
≥99%, liquid
Synonim(y):
(Z)-10-Nonadecenoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
InChI key
BBOWBNGUEWHNQZ-KTKRTIGZSA-N
Packaging
Sealed ampule.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)