Przejdź do zawartości
N6260
4-Nitrophenyl phosphate di(2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol) salt
≥97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.41
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
263-734-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)