Przejdź do zawartości
N5637
3-(1-Naphthyl)-DL-alanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)
InChI key
OFYAYGJCPXRNBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3-(1-Naphthyl)-DL-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)