Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł 1827,50 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1827,50 zł
Cena katalogowa2150,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
NR4, monoclonal
mol wt
antigen apparent mol wt 68 kDa
contains
15 mM sodium azide as preservative
species reactivity
chicken, rat, pig, human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using rat cerebellum, microarray: suitable, western blot: 1:500 using bovine spinal cord neurofilament
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFL(4747)
General description
Immunogen
Application
- in immunohistochemistry
- in immunoblotting
- in western blotting
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone NR4, ascites fluid | description ~2 mg/mL, clone RMO44, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone NE14, purified from hybridoma cell culture | description clone G-A-5, ascites fluid |
| species reactivity chicken, rat, pig, human | species reactivity human, mouse, rat, zebrafish | species reactivity feline, rat, guinea pig, pig, human, mouse, bovine, chicken | species reactivity rat, human, pig |
| Gene Information human ... NEFL(4747) | Gene Information human ... NEFM(4741) | Gene Information bovine ... Nefh(528842) | Gene Information human ... GFAP(2670) |
| clone NR4, monoclonal | clone RMO44, monoclonal | clone NE14, monoclonal | clone G-A-5, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?