Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine (calf)
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Newborn calf serum (NCS) is collected within 10 days post partum calves. NCS is useful in a wide range of cell culture and organ preservation applications. For example, it is used in cornea preservation and cryopreservation of bovine embryos. NCS is used in cell culture to support the maturation of oocytes; to study the function of tubular epithelial cells; and to develop primary cultures of cells such as visceral adipocytes.
Preparation Note
Collected from calves that are 10 days old or less.
Exposed to 25-35 kGy of irradiation.
Exposed to 25-35 kGy of irradiation.
Analysis Note
Endotoxin tested
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Newborn Calf Serum
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?