Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(β-D-Glc-[1→4]-β-D-Glc-1→OC6H4NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.39
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccccc3N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
CYCLRDYAFVRUDE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?