Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI key
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Biochem/physiol Actions
Selective cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) inhibitor.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?