N3788
Anti-Nap1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NCK-associated protein 1, Anti-NCKAP1, Anti-p125Nap1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~125 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 cells lysate and HEK-293T cells expressing human Nap1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCKAP1(10787)
mouse ... Nckap1(50884)
rat ... Nckap1(58823)