Merck
N3759
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.06
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
246-468-1
Beilstein/REAXYS Number:
607167
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
Packaging
Packaged under Argon and sealed with PTFE-faced septum.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)