Przejdź do
N3139
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Triphosphopyridine nucleotide sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
524,45 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
977,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
765.39 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
524,45 zł
Cena katalogowa617,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate has been used in the purification and crystallization of CHORD–Sgt1 cytochrome b 5 reductases (CS–b5R). It has also been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 medium for direct hepatic reprogramming using mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
Biochem/physiol Actions
Electron acceptor
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) is an indispensable cofactor that participates in cellular redox reactions. It acts as a hydride-accepting coenzyme and participates in substrate oxidation reactions during metabolism.
Packaging
Packaged by solid weight.
Analysis Note
Meets or exceeds NRC specifications and is comparable to any commercial preparation available.
Other Notes
This is the common form of NADP. Do not confuse with 3′−NADP or α-NADP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0505N7505N1630
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
-
description
≥97% (HPLC)
description
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
≥97% (spectrophotometric assay), ≥97% (HPLC)
assay
≥93% (spectrophotometric assay), ≥93% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)