Przejdź do zawartości
N3127
Tris(4-nitrophenyl) phosphate
Synonim(y):
Phosphoric acid tri(4-nitrophenyl ester)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12N3O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.28
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
223-389-0
Beilstein/REAXYS Number:
1898010
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)