Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
biological source
Clostridium perfringens str. 13
Quality Segment
type
Type VI
form
lyophilized powder
specific activity
≥2 units/mg protein (mucin), ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA)
storage temp.
−20°C
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Clostridium perfringens str. 13 | biological source - | biological source - | biological source - |
| Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) | Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) | Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) | Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807) |
| specific activity ≥2 units/mg protein (mucin), ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity ≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥3.5 units/mg protein (mucin) | specific activity ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity ≥0.1 units/mg solid (using mucin), ≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?