Przejdź do zawartości
N1655
N-Z-Amine® YT
Synonim(y):
Peptone from casein
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.61
Form:
solid
Biological source:
bovine milk (casein)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk (casein)
form
solid
nitrogen analysis
~6.3% amino, ~13.2% total
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)