Merck
N1385
Naringinase from Penicillium decumbens
≥300 units/g solid
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-962-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
specific activity
≥300 units/g solid
secondary activity
≥10 units/g solid β-glucosidase
storage temp.
−20°C
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of reducing sugar (measured as glucose) from naringin per min at pH 4.0 at 40 °C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)