Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł 1487,50 zł |
Informacje o tej pozycji
135,00 zł
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
InChI key
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... ALB(213), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nimesulide
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?