Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
mp
75.8-84.0 °C
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)21-18-19-26-27(23,24)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25)/b10-9+
InChI key
BCSUWOZFWWBYSX-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective lysophosphatidic acid-1 (LPA1) receptor agonist; LPA mimetic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?