Przejdź do
MWSDS17S
Peptide Molecular Weight Marker
mol wt 2,500-17,000 Da
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
mol wt
glucagon 3,480, myoglobin (1-153) 16,950, myoglobin I (56-131) 8,160, myoglobin I + II (1-131) 14,440, myoglobin I + III (56-153) 10,600, myoglobin II (1-55) 6,210, myoglobin III (132-153) 2,510, 2,500-17,000 Da
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)