Merck
MTOX1003
Komórki Caco-2 pozbawione kontroli MRP2
Human male colorectal tissue, adenocarcinoma
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki Caco-2 pozbawione kontroli MRP2, one vial
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
OMIM accession no.
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCC2(1244)
General description
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają komórkom ATCC CRL-2102. Komórki C2BBe1 z nokautem MRP2 to komórki nabłonkowe gruczolakoraka pochodzące od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat) z funkcjonalnym nokautem transportera wypływu ABCC2 (MRP2).
Features and Benefits
Komórki podklonu Caco-2 C2BBe1 są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia niezbędne do analizy współczynnika wypływu. Inne korzyści obejmują:
  • Funkcjonalny nokaut genu MRP2 eliminuje zależność od inhibitorów chemicznych w celu ustalenia, czy związek jest substratem MRP2.
  • Format fiolki umożliwia włączenie komórek z nokautem MRP2 do standardowych protokołów transporterów leków
  • Test na ludziach bez zakłóceń ze strony inhibitorów zwierzęcych
  • Przezwyciężenie ograniczeń RNAi i linii komórkowych knockdown, które wynikają z pozostałej funkcjonalności transportera
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Still not finding the right product?
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • MRP2 Knockout Caco-2 Cells, one vial 1 vial
    Karta charakterystyki
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)