Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R8013
Feature:
to hold 72 x 1.5 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 6 ea
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
feature
to hold 72 x 1.5 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R8013
parameter
-80-135 °C temp. range
General description
IceRack™ boxes have a removable white tube tray that allows the blue base to be filled with crushed ice or other temperature-controlling materials. They also feature a translucent cover. Temperature-sensitive samples and assays in microtubes can be processed with an extra degree of temperature stability. These boxes are suitable for use with screw-cap or snap-cap microtubes from 0.5mL to 1.5/2.0mL.
IceRack™ for 72 × 1.5mL tubes, detachable lid, tube platform, and base, numbered cavities, accepts snap cap and screw cap 1.5mL to 2.0mL tubes, 6/cs
Features and Benefits
- Designed for crushed Ice
- Polypropylene, -80°C to 135°C
- Detachable “lift-off” lids
- Economical
- For screw cap and snap cap tubes
Legal Information
IceRack is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio IceRack™ Tube Platform with Detachable Lid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?