Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.84
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R3700
Feature:
to hold 100 x cryovials
Material:
cardboard , white
Packaging:
pack of 50 ea
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cardboard , white
feature
to hold 100 x cryovials
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R3700
L × W × H
133 mm × 133 mm × 76 mm
General description
Recyclable cardboard, with a liquid resistant outer coating. The 81-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 13mm in diameter. The 100-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 12mm in diameter (accepts cryovials up to 4mL). Boxes are assembled complete with dividers. Each box has drain slots on the bottom and numbered grid markings in almost every conceivable location (top, bottom, sides).
Features and Benefits
- Attached Hinged Lids
- Foolproof identification
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 inches
- Standard size, for existing racks
- Available in 6 colors
- Individual or rainbow packs
- For 81 or 100 tubes
- 9×9 or 10×10 format
- Alpha-numeric coding
- Top, sides, and bottom
Legal Information
FlipTop is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio FlipTop™ Freezer Box With Hinged Lid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?