, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio P8025
Capacity:
25 mL
Sterility:
non-sterile
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P8025
capacity
25 mL
General description
Reservoir, 25ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Features and Benefits
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Reservoir
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?