MTCC5070
MTC™ Bio ReadyStrain™ II Cell Straining Kit
white, porosity 70 μm, sterile
Synonim(y):
Zestaw do zawieszania pojedynczych komórek, zestaw do czyszczenia próbek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C5070
wielkość porów
70 μm porosity
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zaawansowana konstrukcja - szybszy przepływ
- Kompatybilny z płytkami 6-dołkowymi
- Możliwość blokowania i układania w stosy
- Sterylny; wolny od RNazy, DNazy, pirogenów i cytotoksyn
- Cztery nóżki 1,5 mm do odcedzania do płaskich płytek i naczyń
- Zaprojektowany do użytku z probówkami 50 ml
- W zestawie adapter do probówek 15 ml*
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)