Przejdź do
MT30671560
Miernik pH / ORP Mettler Toledo SevenDirect SD20 Zestaw lepki
electrode, InLab® Viscous Pro-ISM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115603
9020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode InLab® Viscous Pro-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671560
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: ±0.1, resolution: 1; 0.1
pH measuring range
-2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Czujnik pH do próbek lepkich
InLab Viscous-Pro ISM to czujnik pH/temperatury do pomiarów w lepkich próbkach. System referencyjny SteadyForce zapewnia stały wypływ elektrolitu w trudnych próbkach, takich jak szampon, poprawiając czas reakcji i dokładność.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w próbce lub pojemniku buforowym. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Ruchy pionowe i poziome ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Application
Pomiar pH
Features and Benefits
  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i rozlanymi płynami
  • System referencyjny SteadyForce zapewnia stały wypływ elektrolitu w trudnych, lepkich próbkach, poprawiając czas reakcji i dokładność.
  • Ramię elektrody dla wydajnej pracy
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Legal Information
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SteadyForce is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MT30671556MT30671561MT30671558
description
electrode, InLab® Viscous Pro-ISM
description
electrode, InLab® Routine Pro-ISM
description
electrode, InLab® Micro Pro-ISM
description
electrode, InLab® Pure Pro-ISM
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: ±0.1, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: ±0.1, resolution: 1; 0.1
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671560
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671556
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671561
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671558
pH measuring range
resolution: 0.01, resolution: 0.001, -2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
pH measuring range
resolution: 0.001, resolution: 0.01, -2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1
pH measuring range
resolution: 0.01, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001
pH measuring range
-2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01, resolution: 0.001
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)