Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3040,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CST3(1471)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for mass spectrometry (standard) | suitability suitable for mass spectrometry (internal calibrator) | suitability suitable for mass spectrometry | suitability - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... CST3(1471) | Gene Information human ... CST3(1471) | Gene Information human ... CLU(1191) | Gene Information human ... PTX3(5806) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?