Przejdź do
MSST0029
SILuProtAPOA2 Apolipoproteina A-II
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Apo-AII, ApoA-II, ApolipoproteinaA2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA2(336)
General description
Apolipoproteina A-II (ApoA-II) występuje w osoczu jako dimer dwóch 77-aminokwasowych łańcuchów połączonych mostkiem dwusiarczkowym. Po apoA-I jest to drugi główny składnik białkowy HDL, stanowiący około 20% całkowitego białka HDL. Uważa się, że apoA-II odgrywa ważną rolę w metabolizmie trójglicerydów, zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i na ludziach. 3 Ostatnie odkrycia przypisują apoA-II hamujący wpływ na hydrolizę cząstek bogatych w triglicerydy, w której pośredniczy lipaza lipoproteinowa. Dodatkowe powiązania apoA-II zostały zgłoszone dla różnych czynników białkowych, w tym lipazy wątrobowej (HL), lipazy lipoproteinowej (LPL), lipazy śródbłonkowej, CETP, PLTP i LCAT.
Immunogen
QAKEPCVESLVSQYFQTVTDYGKDLMEKVKSPELQAEAKSYFEKSKEQLTPLIKKAGTELVNFLSYFVELGTQPATQDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
Biochem/physiol Actions
SILu Prot APOA2 jest rekombinowanym, stabilnie znakowanym izotopem ludzkim APOA2, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N4]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy APOA2 w spektrometrii masowej. SILu Prot APOA2 jest homodimerem 97 aminokwasów (w tym C-końcowej polihistydyny i FLAG® tagów), o obliczonej masie cząsteczkowej 11 kDa.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0001MSST0061MSST0056
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)