Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SigmaMAb Vedolizumab (MSQC28) został zaprojektowany jako standard do analizy przeciwciał monoklonalnych Vedolizumab przy użyciu spektrometrii mas. Wersja znakowana izotopowo jest dostępna jako SILu™MabVedolizumab (MSQC29).
SigmaMAb Vedolizumab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego i nie jest przeznaczony do użytku diagnostycznego lub terapeutycznego.
SigmaMAb Vedolizumab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego i nie jest przeznaczony do użytku diagnostycznego lub terapeutycznego.
Other Notes
SigmaMAb Vedolizumab Heavy Chain:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKGSGYTFTSYWMHWVRQAPGQRLEWIGEIDPSESNTNYNQKFKGRVTLTVDISASTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYDGWDYAIDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELAGAPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMAb Lekki łańcuch wedolizumabu:
DVVMTQSPLSLPVTPGEPASISCRSSQSLAKSYGNTYLSWYLQKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYCLQGTHQPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKGSGYTFTSYWMHWVRQAPGQRLEWIGEIDPSESNTNYNQKFKGRVTLTVDISASTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYDGWDYAIDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELAGAPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMAb Lekki łańcuch wedolizumabu:
DVVMTQSPLSLPVTPGEPASISCRSSQSLAKSYGNTYLSWYLQKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYCLQGTHQPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in CHO cells |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?