Przejdź do
MLS0001
MISSION® LightSwitch Luciferase Assay Reagent
Fully optimized reporter system
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41106609
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
General description
The MISSION LightSwitch Luciferase Assay Reagent enables one-step reagent addition to measure luciferase reporter signal. The MISSION LightSwitch Luciferase Assay Reagent and the MISSION 3′UTR Lenti GoClone report constructs are a fully optimized reporter system that includes an improved reporter gene (RenSP), an optimized assay reagent, and a genome-wide collection of 3′UTR Lenti GoClone reporter constructs. The MISSION 3′UTR Lenti GoClone reporter constructs have been optimized for use with the MISSION LightSwitch Assay Reagent.
Application
MISSION® LightSwitch Luciferase Assay Reagent has been used to measure actin promoter activity.
Legal Information
LightSwitch is a trademark of Active Motif
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LUC1SCT153SCT150
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • MISSION® LightSwitch Assay Reagent Substrate
    Karta charakterystyki
  • MISSION® LightSwitch Assay Reagent Buffer
    Karta charakterystyki
  • MISSION® LightSwitch Assay Reagent Solvent
    Karta charakterystyki
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)