The GenElute™ Microbiome DNA Purification Kit - MBD5000 contains reagents sufficient for 50 DNA extractions.
Przejdź do
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
technique(s)
DNA purification: suitable (from stool )
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Aby zbadać rolę mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobach człowieka, należy uzyskać dokładne i powtarzalne dane mikrobiologiczne. Kluczowym krokiem w tym procesie jest zastosowanie odpowiedniej metodologii ekstrakcji mikrobiologicznego DNA. Ustalenie optymalnej procedury izolacji DNA ma kluczowe znaczenie dla solidności i powtarzalności wyników. Niedokładna ekstrakcja DNA może skutkować zafałszowaniem wyników mikrobiologicznych.
Microbiome DNA Purification Kit zapewnia wygodną i szybką metodę izolacji DNA drobnoustrojów o wysokiej masie cząsteczkowej, wysokiej jakości i wysokiej wydajności z próbek kału. Zestaw zawiera odczynniki wolne od DNA, aby zapewnić brak zewnętrznych zanieczyszczeń. Zestaw wykorzystuje połączenie lizy chemicznej, mechanicznej i termicznej z prostą i szybką procedurą oczyszczania DNA w kolumnie wirówkowej. Oczyszczone DNA ma wysoką masę cząsteczkową, wysoką jakość i jest w pełni kompatybilne z dalszymi zastosowaniami, takimi jak PCR i NGS.
Nota aplikacyjna: Typowy odzysk DNA wynosi 5-25 μg z 0,2 g ludzkiego kału lub 0,1 g mysiego kału.
Microbiome DNA Purification Kit zapewnia wygodną i szybką metodę izolacji DNA drobnoustrojów o wysokiej masie cząsteczkowej, wysokiej jakości i wysokiej wydajności z próbek kału. Zestaw zawiera odczynniki wolne od DNA, aby zapewnić brak zewnętrznych zanieczyszczeń. Zestaw wykorzystuje połączenie lizy chemicznej, mechanicznej i termicznej z prostą i szybką procedurą oczyszczania DNA w kolumnie wirówkowej. Oczyszczone DNA ma wysoką masę cząsteczkową, wysoką jakość i jest w pełni kompatybilne z dalszymi zastosowaniami, takimi jak PCR i NGS.
Nota aplikacyjna: Typowy odzysk DNA wynosi 5-25 μg z 0,2 g ludzkiego kału lub 0,1 g mysiego kału.
Features and Benefits
- Dokładne i powtarzalne wyniki
- Wygodna i szybka procedura wirowania kolumn
- Wysoce wydajna liza: połączenie metod chemicznych, mechanicznych i termicznych
- DNA o wysokiej masie cząsteczkowej, wysokiej jakości i wysokiej wydajności
- Odczynniki wolne od DNA, aby zapewnić brak zanieczyszczeń zewnętrznych
- Pełna kompatybilność z dalszymi aplikacjami, takimi jak PCR, sekwencjonowanie i NGS
Other Notes
This kit contains reagents sufficient for 50 DNA extractions.
.
See datasheet for more information
.
- This product is comprised of the following:
- M1 Lysis Buffer MBD5001
- M2 Lysis Boost Buffer MBD5002
- M3 Cleaning Buffer MBD003
- M4 Binding Buffer MBD5004
- M5 Wash Buffer MBD005
- M6 Elution Buffer MBD006
- Columns MBD5007
- Collection Tubes MBD5008
- Lysis Beads MBD5009
See datasheet for more information
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How many reactions can be possible