Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Storage temp.:
-10 to -25°C
9640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
protect from light
concentration
20 μM in water
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach. Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych. Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego, ekologia drobnoustrojów i rośliny. Prokariotyczne jednokomórkowe formy życia są podzielone na dwie domeny, zwane Bacteria i Archaea, pierwotnie sklasyfikowane jako Eubacteria i Archaebacteria. Jednak oba terminy, Eubacteria i Bacteria, są nadal używane w mikrobiologii. Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji różnych bakterii za pomocą uniwersalnej sondy bakteryjnej w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków), posiewy krwi, zmiany okołowierzchołkowe zębów, ślina, biofilmy z protez głosowych, biofilm poddziąsłowy, tkanka ściany aorty, komórki nabłonka policzka, czysta hodowla i hodowla komórkowa, tkanka jelita zatopiona w parafinie, martwicze zapalenie powięzi i czysta hodowla, wycinki okrężnicy zatopione w parafinie, tkanki nowotworowe, próbki środowiskowe i jelito pijawki lekarskiej. Sonda może być również używana do połączonej techniki FISH i analizy cytometrycznej przepływu. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie interesującej sondy i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Application
Dwie uzupełniające sondy FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ ) do sondy Eubacteria FISH (EUB-388, MBD0033), które pokryją dodatkowe typy bakterii nieobjęte zakresem oryginalnej sondy, np. Planctomycetota i Verrucomicrobia . Zaleca się stosowanie sond w zestawie oddzielnie lub dodatkowo do sondy Eubacteria FISH (MBD0033) w równomolowych ilościach i 20% formamidu do buforu hybrydyzacyjnego.
Features and Benefits
- Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek bakterii
- Obserwacja natywnych populacji komórek bakterii w różnych środowiskach mikrobiomu
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja komórek bakterii w mieszanej populacji mikroorganizmów
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności bakterii w próbce
- FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
- Dostarcza informacji na temat morfologii bakterii i umożliwia badanie architektury biofilmu
- Identyfikuje różne bakterie w próbkach środowiskowych i klinicznych, takich jak utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE), posiewy krwi, ślina i inne.
- Zdolność do wykrywania bakterii w ich naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?