Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 857,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41106212
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus spp., Escherichia spp., Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Pseudomonas spp., Saccharomyces spp., bacteria, yeasts
General description
Badanie gatunków drobnoustrojów za pomocą najnowocześniejszych technik genomicznych, takich jak sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), stało się w ostatnich latach coraz bardziej powszechne; jednak same metody genomiczne nie mogą w pełni zastąpić eksperymentalnych badań gatunków drobnoustrojów.[1] Dlatego też zdolność do hodowli drobnoustrojów w warunkach laboratoryjnych pozostaje niezbędna do kompleksowego badania tych społeczności. Hodowla niektórych gatunków drobnoustrojów w standardowych pożywkach może stanowić wyzwanie.[2] Często gatunki będące przedmiotem zainteresowania lub określony proces wymagają specjalistycznych pożywek, aby zapewnić optymalne środowisko dla maksymalnej proliferacji i wydajności. Kilka przykładów obejmuje
- Chemicznie zdefiniowane pożywki o minimalnym wzroście są często wykorzystywane do hodowli bakterii do celów proteomiki, jako baza do wzbogacania stabilnych izotopów w badaniach struktury i funkcji białek NMR, [3], ale wzrost może być ograniczony bez dodania skutecznego suplementu.
- Zastosowanie chemicznie zdefiniowanych minimalnych pożywek wzrostowych w produkcji wydzielanych białek drobnoustrojów w celu zapewnienia powtarzalności i wyższego stężenia białka wytwarzanego przez drobnoustroje.
Application
MediaBoost zapewnia badaczom drobnoustrojów gotowy do użycia dodatek do pożywki w celu wzmocnienia wzrostu wybranych bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych i gatunków drożdży. Dostępne są dane aplikacyjne dla niektórych szczepów i kombinacji pożywek, które zostały przetestowane z MediaBoost, w tym:
Należy pamiętać, że kombinacje szczepów i pożywek powinny być testowane indywidualnie przez badacza w celu optymalizacji eksperymentu.
- ZarodnikiBacillus subtilis w podłożu LB
- Lactobacillus rhamnosus w podłożu LB
- Pseudomonas aeruginosa w pożywce M9
- Saccharomyces cerevisiae w podłożach YPD, BM2 i IMDM.
Należy pamiętać, że kombinacje szczepów i pożywek powinny być testowane indywidualnie przez badacza w celu optymalizacji eksperymentu.
Features and Benefits
- Zwiększa wzrost niektórych mikroorganizmów
- Skraca czas kiełkowania
- Gotowy, sterylny roztwór
- Nie zawiera białka
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?