Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów w typowych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Wzorzec genomowego DNA drobnoustrojów Proteus vulgaris może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające odtwarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Proteus vulgaris to Gram-ujemna, fakultatywna bakteria beztlenowa w kształcie pręcika. Zamieszkuje przewód pokarmowy ludzi i zwierząt i można go znaleźć w glebie, wodzie i kale.2 P. vulgaris jest członkiem rodziny Enterobacteriacea, które są oportunistycznymi patogenami u ludzi, odpowiedzialnymi za infekcje dróg moczowych i oparzenia. 3 P. vulgaris zaobserwowano również w próbkach kału zdrowych osób. 4Przeczytajtutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Odpowiedni dla standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?