Przejdź do
MAK556
Zestaw do oznaczania podchlorynu (kwasu podchlorawego)
sufficient for 200 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
environmental
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer; genitourinary disorders
storage temp.
−20°C
General description
Anion podchlorynu (ClO-) i jego protonowana forma, kwas podchlorawy (HClO) są krytycznymi reaktywnymi formami tlenu (ROS) w układach biologicznych. Niekontrolowana produkcja podchlorynu (kwasu podchlorawego) może prowadzić do uszkodzenia tkanek i chorób, w tym zapalenia stawów, niewydolności nerek i nowotworów. Ponadto podchloryn sodu (NaClO) jest szeroko stosowany jako środek wybielający do czyszczenia powierzchni, usuwania nieprzyjemnych zapachów i dezynfekcji wody w naszym codziennym życiu. Narażenie na duże ilości podchlorynu sodu może prowadzić do zatrucia z objawami poważnych problemów z oddychaniem, podrażnienia żołądka, zaczerwienienia i bólu skóry i oczu.
Zestaw do oznaczania podchlorynu (kwasu podchlorawego) oferuje czuły test oparty na absorpcji do pomiaru podchlorynu (kwasu podchlorawego) o wysokiej specyficzności. Po selektywnej reakcji z podchlorynem (kwasem podchlorawym) bezbarwny czujnik podchlorynu generuje silny kolorowy produkt. Sygnał koloru można zmierzyć za pomocą czytnika mikropłytek absorpcyjnych przy długości fali ~580 nm. Za pomocą tego zestawu testowego można wykryć śladowe ilości podchlorynu.
Biochem/physiol Actions
The Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit offers a sensitive absorption-based assay for measuring hypochlorite (hypochlorous acid) with high specificity. Upon selective reaction with hypochlorite (hypochlorous) the colorless Hypochlorite Sensor generates a strong color product. The color signal can be measured by an absorption microplate reader at ~555 nm. With this assay kit, trace amounts of hypochlorite can be detected.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)