Przejdź do
MAK555
Zestaw do oznaczania oksydazy lizylowej (LOX)
sufficient for 500 fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
dermatological diseases; orthopedic diseases; pulmonary disorders
storage temp.
−20°C
General description
Oksydaza lizylowa (LOX) jest zewnątrzkomórkowym enzymem, który katalizuje powstawanie aldehydów z reszt lizyny w prekursorach kolagenu i elastyny. Aldehydy te są wysoce reaktywne i ulegają spontanicznym reakcjom chemicznym z innymi resztami aldehydowymi pochodzącymi z oksydazy lizylowej lub z niezmodyfikowanymi resztami lizyny. Powoduje to sieciowanie kolagenu i elastyny, co jest niezbędne do stabilizacji włókien kolagenowych oraz integralności i elastyczności dojrzałej elastyny. Aktywność oksydazy lizylowej w próbkach biologicznych jest tradycyjnie i najbardziej wiarygodnie oceniana za pomocą testów punktu końcowego uwalniania trytu przy użyciu radioznakowanego kolagenu lub substratów elastyny, co wymaga pracochłonnej destylacji próżniowej uwolnionej trytytowanej wody.
Zestaw Lysyl Oxidase Assay Kit oferuje czuły test fluorescencyjny do pomiaru aktywności LOX przy użyciu substratu LOX, który uwalnia nadtlenek wodoru po utlenieniu. Ilość nadtlenku wodoru uwalnianego przez utlenianie LOX jest wykrywana przy użyciu substratu HRP w reakcjach sprzężonych z HRP. Pozwala to na wykrycie oksydazy lizylowej na poziomie poniżej ng/mL. Metoda ta eliminuje zakłócenia występujące w niektórych próbkach biologicznych i może być łatwo stosowana do wykrywania aktywności oksydazy lizylowej w próbkach hodowli komórkowych.
Other Notes
Należy pamiętać, że zestaw nie zawiera enzymu oksydazy lizylowej.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)