Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
eCl@ss:
40050204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdetection method
fluorometric
relevant disease(s)
genitourinary disorders; neurological disorders; cardiovascular diseases; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
cADP-ryboza (cADPR) jest nowym przekaźnikiem Ca2+ pochodzącym z NAD+. Cyklaza ADP-rybozy (ADPRC) katalizuje syntezę cADPR z NAD+, ale reakcję można odwrócić w obecności wysokiego stężenia nikotynamidu, wytwarzając NAD+ z cADPR stechiometrycznie. Powstały NAD+ może być wykryty przez sondę NAD. Umożliwia to monitorowanie cADPR w tkankach i hodowlach komórkowych w zakresie niskich nM. Wykrywanie NAD+ za pomocą sondy NAD jest specyficzne dla NAD+ i nie reaguje z NADH. Test ten można wykonać w wygodnej 96-dołkowej lub 384-dołkowej mikropłytce.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?