Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdetection method
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; genitourinary disorders; neurological disorders; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Zestaw Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit zapewnia jednorodny, oparty na fluorescencji test do wykrywania wewnątrzkomórkowej mobilizacji wapnia. Komórki wyrażające interesujący GPCR, który sygnalizuje poprzez wapń, są wstępnie wypełnione Fluo-4 AM, który może przenikać przez błonę komórkową. Po wejściu do komórki lipofilowe grupy blokujące Fluo-4 AM są rozszczepiane przez niespecyficzną esterazę komórkową, w wyniku czego ujemnie naładowany barwnik Fluo-4 pozostaje wewnątrz komórek, a jego fluorescencja jest znacznie zwiększona po związaniu z wapniem. Gdy komórki są stymulowane związkami przesiewowymi, receptor sygnalizuje uwolnienie wewnątrzkomórkowego wapnia, co znacznie zwiększa fluorescencję Fluo-4.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?