Przejdź do
MAK551
Zestaw do oznaczania aktywności butyrylocholinoesterazy (BChE)
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116104
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Butyrylocholinoesteraza (EC 3.1.1.8; BChE), znana również jako pseudocholinoesteraza lub cholinesteraza osoczowa, jest syntetyzowana głównie w wątrobie i obecna we krwi. BChE jest niespecyficznym enzymem cholinesterazowym i może hydrolizować wiele różnych estrów choliny, służąc jako pierwsza linia obrony przed toksycznymi związkami docierającymi do krwiobiegu.
Zestaw do oznaczania aktywności butyrylocholinoesterazy jest oparty na syntetycznym substracie na bazie butyrylotiocholiny, który może być hydrolizowany przez BChE i wytwarzać tiocholinę. Tiocholina może reagować z 5, 5′-ditiobis (kwasem 2-nitrobenzoesowym) (DTNB) i generuje żółty chromofor, który można wykryć przy 410 nm. Test jest wygodny, czuły i może wykrywać już od 6 mU/ml w różnych próbkach.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)