Przejdź do
MAK546
Zestaw do oznaczania 3-fosforanu glicerolu (G3P)
sufficient for 200 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; neurological disorders; cardiovascular diseases; gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
3-fosforan glicerolu (G3P) jest ważnym półproduktem w szlaku metabolicznym glikolizy. Zwierzęta, grzyby i rośliny wykorzystują G3P do produkcji ATP. Jest on wykorzystywany do regeneracji NAD+ w mózgu i komórkach mięśni szkieletowych. G3P jest powiązany z chorobami zaburzającymi równowagę lipidową, takimi jak otyłość.
Zestaw G3P Assay Kit wykorzystuje czerwony substrat do ilościowego oznaczania stężenia G3P, które jest proporcjonalne do stężenia nadtlenku wodoru powstającego w cyklu reakcji sprzęgania enzymów. Zestaw ma zoptymalizowany format "wymieszaj i odczytaj", który jest kompatybilny z aplikacjami HTS. Granica wykrywalności dla tego testu wynosi 12,5 µM G3P w 100 µL objętości testu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK11794124MAK308
description
sufficient for 200 colorimetric tests
description
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
description
≥95.0% (TLC)
description
sufficient for 500 colorimetric tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
-
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; neurological disorders; cardiovascular diseases; gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)