Przejdź do
MAK541
Zestaw do ilościowego oznaczania α-ketoglutaranu
sufficient for 200 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji alfa-ketoglutaranu, Zestaw do oznaczania α-ketoglutaranu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116104
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Alfa-ketoglutaran (α-ketoglutaran) jest kluczową cząsteczką w cyklu Krebsa określającą ogólną szybkość cyklu kwasu cytrynowego w organizmie. Jako prekursor glutaminianu i glutaminy, α-ketoglutaran jest centralnym paliwem metabolicznym dla komórek przewodu pokarmowego. Może zmniejszać katabolizm białek i zwiększać syntezę białek w celu zwiększenia tworzenia tkanki kostnej w mięśniach szkieletowych i może być stosowany w zastosowaniach klinicznych. Alfa-ketoglutaran jest stosowany w chorobach nerek, zaburzeniach jelitowych i żołądkowych, w tym infekcjach bakteryjnych, problemach z wątrobą, zaćmie i nawracających infekcjach drożdżakowych. Jest również stosowany w celu poprawy sposobu, w jaki pacjenci poddawani hemodializie przetwarzają białko.
Application
Zestaw do ilościowego oznaczania α-ketoglutaranu oferuje czuły test kolorymetryczny do ilościowego oznaczania α-ketoglutaranu w próbkach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
Test ten wykorzystuje reakcję sprzężoną z enzymem, która uwalnia nadtlenek wodoru, który może być wykryty przez substrat peroksydazy przy absorbancji 570 nm.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)