Przejdź do
MAK538
Zestaw do oznaczania amoniaku
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Amoniak (NH3) lub jego forma jonowa amon (NH4 +) jest ważnym źródłem azotu dla żywych systemów. Jest syntetyzowany poprzez metabolizm aminokwasów i jest toksyczny, gdy występuje w wysokich stężeniach. W wątrobie amoniak jest przekształcany w mocznik w cyklu mocznikowym. Podwyższony poziom amoniaku we krwi (hiperamonemia) stwierdzono w przypadku dysfunkcji wątroby (marskość wątroby), podczas gdy hipoamonemia jest związana z defektami enzymów cyklu mocznikowego (np. transkarbamylazy ornitynowej).
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania amoniaku w próbkach biologicznych (np. surowicy, osoczu, moczu, ślinie, hodowli komórkowej itp.)
Biochem/physiol Actions
Zestaw Ammonia Assay Kit jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru NH3 i NH4+. W tym teście NADH jest przekształcany w NAD+ w obecności NH3, ketoglutaranu i dehydrogenazy glutaminianowej. Spadek gęstości optycznej przy długości fali 340 nm lub intensywności fluorescencji przy λEx = 360 nm/λEm = 450 nm jest wprost proporcjonalny do stężenia NH3 w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres detekcji: od 24 do 1000 µM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania amoniaku
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)