Przejdź do zawartości
MAK536
Zestaw do testu cytotoksyczności
sufficient for 100 assays (bioluminescent)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
advanced drug delivery
pharmaceutical
detection method
bioluminescent
relevant disease(s)
cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Adenozyno-5′-trifosforan (ATP) jest energią chemiczną dla metabolizmu komórkowego i jest często określany jako "waluta energetyczna" komórki. ATP jest wytwarzany tylko w żywych komórkach podczas fotosyntezy i oddychania komórkowego i zużywany w procesach komórkowych, w tym w reakcjach biosyntezy, ruchliwości i podziale komórek. Jest to kluczowy wskaźnik aktywności komórkowej i został wykorzystany jako miara żywotności komórek i cytotoksyczności w badaniach i odkrywaniu leków.
Application
Zestaw jest odpowiedni do:
  • Proliferacji komórek: wpływ cytokin, czynnika wzrostu, składników odżywczych.
  • Cytotoksyczność i apoptoza: ocena związków toksycznych, przeciwciał przeciwnowotworowych, toksyn, zanieczyszczeń środowiska itp.
  • Odkrywanie leków: wysokoprzepustowe badania przesiewowe leków przeciwnowotworowych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do badania cytotoksyczności zapewnia szybką metodę pomiaru wewnątrzkomórkowego ATP, żywotności komórek i cytotoksyczności. Pojedynczy odczynnik roboczy powoduje lizę komórek, uwalniając ATP, który w obecności lucyferazy natychmiast reaguje z substratem D-lucyferyną, wytwarzając światło. Intensywność światła jest bezpośrednią miarą wewnątrzkomórkowego stężenia ATP, a tym samym liczby żywych komórek.
Features and Benefits
  • Już 50 komórek może zostać oznaczonych ilościowo.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Nie wymaga etapów płukania i przenoszenia odczynników.
Piktogramy
Exclamation mark
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)