Przejdź do
MAK535
Zestaw reduktazy glutationowej
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
neurological disorders; cardiovascular diseases; hematological disorder; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Reduktaza glutationowa (GR) redukuje utleniony glutation (GSSG) do zredukowanej formy sulfhydrylowej GSH, która jest ważnym przeciwutleniaczem komórkowym. Wysoki stosunek GSH/GSSG jest ważny dla ochrony przed stresem oksydacyjnym. Dlatego pomiar aktywności GR jest stosowany jako wskaźnik stresu oksydacyjnego
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności reduktazy glutationowej w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, tkankach i pożywkach hodowlanych).
Biochem/physiol Actions
Zestaw Reduktazy Glutationowej został zaprojektowany do dokładnego pomiaru aktywności GR w próbkach biologicznych za pomocą protokołu wykorzystującego metodę Ellmana, w której DTNB reaguje z GSH generowanym z redukcji GSSG przez GR w próbce, tworząc żółty produkt (TNB2-). Szybkość zmiany gęstości optycznej, mierzona przy długości fali 412 nm, jest wprost proporcjonalna do aktywności GR w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,4 do 50 U/L
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)