Przejdź do zawartości
MAK534
Zestaw do oznaczania salicylanów
sufficient for 100 colorimetric tests
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
cosmetics
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
rheumatological diseases
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Salicylan jest solą lub estrem kwasu salicylowego i występuje naturalnie w niektórych roślinach. Jest również metabolicznym produktem ubocznym aspiryny (kwasu acetylosalicylowego), a stężenie salicylanów jest często badane we krwi lub moczu w przypadku podejrzenia przedawkowania. Kwas salicylowy jest powszechnie stosowany w produktach do pielęgnacji skóry jako składnik złuszczający oraz w innych produktach konsumenckich jako środek konserwujący.
Application
Zestaw nadaje się do oznaczania salicylanu w surowicy, osoczu, moczu, produktach kosmetycznych, płynach do płukania jamy ustnej itp.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Salicylate Assay Kit zapewnia wygodny i niezawodny sposób pomiaru salicylanu. W teście salicylan kompleksuje się z chlorkiem żelaza, tworząc barwny związek, który można zmierzyć przy 560 nm.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,8 mM (10,9 mg/dl) do 20 mM (274,2 mg/dl)
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)