Articles explicitly citing this product have not been found. Performing a literature search for papers that cite product MAK407 may be worthwhile, although it has been discontinued. This product serves as its direct alternative.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; immunological diseases; aging/geriatric diseases; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Tlenek azotu (NO) jest reaktywnym rodnikiem, który odgrywa ważną rolę w wielu kluczowych funkcjach fizjologicznych. NO, produkt utleniania argininy przez syntazę tlenku azotu (NOS), bierze udział w obronie i rozwoju gospodarza, aktywacji białek regulatorowych i bezpośredniej kowalencyjnej interakcji z funkcjonalnymi biomolekułami.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności syntazy tlenku azotu w próbkach biologicznych, a także do badania wpływu leków na aktywność syntazy tlenku azotu.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania syntazy tlenku azotu (NOS) obejmuje dwa etapy: etap reakcji NOS, podczas którego wytwarzany jest NO, a następnie etap wykrywania NO. Ponieważ NO generowany przez NOS jest szybko utleniany do azotynów i azotanów, produkcja NO jest mierzona po redukcji azotanów do azotynów przy użyciu ulepszonej metody Griessa. Procedura jest prosta, a czas wymagany do wstępnej obróbki próbki i testu jest skrócony do zaledwie 40 minut.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 0,25 - 25 U/L
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are there any published papers using this kit?
1 answer-
Helpful?
-
-
Peut on avoir la notice de ce kit !?
1 answer-
The protocol is included in the product datasheet, which may be accessed in the DOCUMENTATION section. Please see the link below to review:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/162/023/mak532pis-ms.pdfHelpful?
-