Przejdź do
MAK529
Zestaw do badania cytotoksyczności LDH
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do testu cytotoksyczności LDH II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest oksydoreduktazą, która katalizuje interkonwersję mleczanu i pirogronianu. Związki cytotoksyczne często naruszają integralność błony komórkowej, indukując apoptozę lub martwicę. LDH jest stabilnym enzymem cytozolowym, który po uszkodzeniu błony jest uwalniany do środowiska komórkowego. Dlatego LDH jest często mierzony w celu oceny obecności uszkodzenia tkanki lub komórki.
Application
Zestaw jest odpowiedni do szybkiego ilościowego oznaczania cytotoksyczności w oparciu o dehydrogenazę mleczanową uwalnianą do pożywki hodowli komórkowej oraz do oceny toksycznych związków, toksyn, detergentów, zanieczyszczeń środowiska i obróbki fizycznej na lizę komórek.
Biochem/physiol Actions
Zestaw LDH Cytotoxicity Assay Kit to prosta i niezawodna metoda oceny cytotoksycznego wpływu na komórki poprzez pomiar aktywności LDH w supernatancie hodowli komórkowej. Test opiera się na redukcji soli tetrazolowej do barwnika formazanu.
Features and Benefits
  • Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)