Przejdź do
MAK526
Zestaw do oznaczania oksydazy diaminowej
sufficient for 100 fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
cancer; immunological diseases; gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Oksydaza diaminowa (DAO), znana również jako histaminaza lub oksydaza aminowa (zawierająca miedź), jest enzymem biorącym udział w metabolizmie, utlenianiu i inaktywacji histaminy u zwierząt. Najwyższe poziomy obserwuje się w przewodzie pokarmowym i łożysku. Brak równowagi między spożyciem histaminy a zdolnością do jej degradacji może prowadzić do nietolerancji histaminy (HIT). Pomiar aktywności DAO w surowicy może być przydatny w diagnozowaniu HIT.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności oksydazy diaminowej w próbkach surowicy lub osocza.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Diamine Oxidase Assay Kit opiera się na utlenianiu putrescyny do piroliny oraz NH3 i H2O2. Wytworzony H2O2 jest następnie wykorzystywany przez HRP do utleniania barwnika, powodując jego fluorescencję. Wzrost fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania od 0,5 do 6 U/L.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)