Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Izocytrynian (kwas izocytrynowy) jest substratem w cyklu kwasu cytrynowego (TCA). Izocytrynian powstaje w wyniku izomeryzacji cytrynianu katalizowanej przez enzym akonitazę. Izocytrynian jest utleniany przez dehydrogenazę izocytrynianową, wytwarzając α-ketoglutaran i generując NADPH. Izocytrynian jest powszechnie spotykany w wielu owocach i warzywach oraz ich przetworzonych produktach. W przemyśle izocytrynian jest stosowany jako marker do identyfikacji jakości i czystości soków owocowych.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania izocytrynianu w żywności, napojach i próbkach biologicznych (np. lizat komórkowy, homogenat tkankowy, surowica itp.).
Biochem/physiol Actions
Zestaw Isocitrate Assay Kit mierzy NADPH generowany z utleniania izocytrynianu. NADPH przekształca barwnik w intensywny fioletowy kolor z maksimum absorpcji przy 565 nm. Wzrost absorbancji przy 565 nm jest wprost proporcjonalny do stężenia izocytrynianu.
Features and Benefits
- Liniowy zakres detekcji: od 20 do 5000 µM
- Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?