Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Glutation jest tripeptydem składającym się z glicyny, kwasu glutaminowego i cysteiny. W czerwonych krwinkach zredukowana forma glutationu jest niezbędna do utrzymania hemoglobiny w stanie zredukowanym, a tym samym do ochrony komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Glutation bierze udział w detoksykacji nadtlenku wodoru poprzez oksydazę glutationową. Niski poziom glutationu występuje w przypadku niedoborów kluczowych enzymów zaangażowanych w metabolizm glutationu, takich jak dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa, syntaza glutationowa i reduktaza glutationowa.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania zredukowanego glutationu w pełnej krwi, osoczu, surowicy, moczu, tkankach i ekstraktach komórkowych, a także do badania wpływu leków na metabolizm glutationu.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Glutathione (GSH) Assay Kit jest przeznaczony do dokładnego pomiaru zredukowanego glutationu w próbkach biologicznych. Ulepszona metoda kwasu 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoesowego) (DTNB) łączy deprotekcję i detekcję w jednym odczynniku. DTNB reaguje ze zredukowanym glutationem, tworząc żółty produkt. Gęstość optyczna, mierzona przy 412 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia glutationu w próbce. Zoptymalizowany preparat ma długi okres trwałości i jest całkowicie wolny od zakłóceń spowodowanych zmętnieniem próbki.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 0,4 - 100 µM
- Brak zakłóceń ze strony aminokwasów i zwykłych buforów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?